Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glas Dimroth kondensatorer til udtræk
Artikelnummer. 10710622
Skift visning
Standard konusled nr:
29/32
45/40
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr
10710622 29/32
10189510 45/40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10710622 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05246004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    911.00 DKK
    758.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 152.26 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Oversigt Køleoverflade: 140 cm 2
Til brug med (applikation) Til kondensering af dampe
Mængde 1 hver
Standard konusled nr 29/32
Materiale Duran Glas
Type Dimroth kondensator