Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glas Dimroth kondensatorer
Artikelnummer. 11866194
Skift visning
Standard konusled nr:
19/26
29/32
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
250 mm
400 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr Længde (metrisk) jakke
11866194 29/32 250 mm
10642282 19/26 160 mm
10642472 19/26 250 mm
10017810 29/32 400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11866194 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05240304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    986.00 DKK
    890.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 95.17 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12591 og udover DIN standard
Oversigt Køleoverflade: 440 cm 2
Til brug med (applikation) Til kondensering af dampe
Længde (metrisk) jakke 250 mm
Mængde 1 hver
Standard konusled nr 29/32
Materiale Duran Glas
Type Dimroth kondensator