Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glas Dimroth kondensatorer
Artikelnummer. 10642282
Skift visning
Standard konusled nr:
19/26
29/32
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
250 mm
400 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr Længde (metrisk) jakke
10642282 19/26 160 mm
10642472 19/26 250 mm
11866194 29/32 250 mm
10017810 29/32 400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10642282 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05240202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    854.00 DKK
    710.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 143.24 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Tekniske data
Certificeringer/compliance iflg. til DIN 12591 og udover DIN-standard
Oversigt Køleoverflade: 140 cm 2
Til brug med (applikation) Til kondensering af dampe
Længde (metrisk) jakke 160 mm
Mængde 1 hver
Standard konusled nr 19/26
Materiale Duran Glas
Type Dimroth kondensator