Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glas Dimroth kondensatorer
Standard konusled nr:
19/26
29/32
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
250 mm
400 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN 12591 og udover DIN standard |
| Oversigt | Køleoverflade: 740 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Til kondensering af dampe |
| Længde (metrisk) jakke | 400 mm |
| Mængde | 1 hver |
| Standard konusled nr | 29/32 |
| Materiale | Duran Glas |
| Type | Dimroth kondensator |