Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glassøjler iflg. til Vigreux
Artikelnummer. 10346261
Skift visning
Standard konusled:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Længde (metrisk):
200 mm
300 mm
600 mm
Inkluderer:
Med aftagelig glaskappe
NS fatning og NS kegle
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled Længde (metrisk) Inkluderer
10346261 NS 14/23 300 mm Med aftagelig glaskappe
10396161 NS 24/29 300 mm NS fatning og NS kegle
10747141 NS 14/23 300 mm NS fatning og NS kegle
10181421 NS 14/23 200 mm NS fatning og NS kegle
10234101 NS 29/32 300 mm NS fatning og NS kegle
10355641 NS 29/32 300 mm Med aftagelig glaskappe
10632282 NS 29/32 600 mm Med aftagelig glaskappe
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10346261 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05133301
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Tekniske data
Inkluderer Med aftagelig glaskappe
Længde (metrisk) 300 mm
Type Kolonner iflg. til Vigreux
Materiale Duran Glas
Mængde 1 Hver
Standard konusled NS 14/23