Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glassøjler iflg. til Hempel
Artikelnummer. 10722342
Skift visning
Længde (metrisk):
200 mm
300 mm
500 mm
Inkluderer:
Fast vakuum jakke
NS-sokl og kegle
NS-soklen og kegle, aftagelig glaskappe
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
10722342 200 mm NS-sokl og kegle -
10539751 300 mm Fast vakuum jakke Hver
10050511 300 mm NS-soklen og kegle, aftagelig glaskappe -
10057570 500 mm NS-sokl og kegle -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10722342 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05115201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00 DKK
    264.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 53.67 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Specifications
Inkluderer NS-sokl og kegle
Længde (metrisk) 200 mm
Type Kolonner iflg. til Hempel
Materiale Duran Glas
Mængde 1 Hver