Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glassøjlehoveder
Artikelnummer. 10356071
Skift visning
Længde (metrisk):
55 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10356071 55 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10356071 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05170144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8945.00 DKK
    6700.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 2244.51 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Tekniske data
Inkluderer Med ventilstophane
Længde (metrisk) 55 mm
Type Søjlehoved
Materiale Duran Glas
Mængde 1 Hver