Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Kondensator i glas
Artikelnummer. p-8006028
Standard konusled nr:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
250 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10395781
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05250201
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Duran™ Glasspiralkondensatorer lavet af DURAN™ rør.
  • Duran™ Glas
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12593 og udover DIN
Oversigt Køleoverflade: 240 cm 2
Til brug med (applikation) Til kondensering af dampe
Længde (metrisk) jakke 160 mm
Mængde 1 stk.
Standard konusled nr NS 14/23
Materiale Duran Glas
Type Spole kondensator