Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Kondensator i glas
Beskrivelse
- Duran™ Glas
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN 12593 og udover DIN |
| Oversigt | Køleoverflade: 650 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Til kondensering af dampe |
| Længde (metrisk) jakke | 400 mm |
| Mængde | 1 stk. |
| Standard konusled nr | NS 29/32 |
| Materiale | Duran Glas |
| Type | Spole kondensator |