Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Kondensator i glas
Artikelnummer. 10204391
Skift visning
Standard konusled nr:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
250 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr Længde (metrisk) jakke Pakningsstørrelse
10204391 NS 24/29 250 mm -
10395781 NS 14/23 160 mm -
10003922 NS 29/32 160 mm -
10732342 NS 29/32 400 mm Hver
10695031 NS 29/32 250 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10204391 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05250303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 DKK
    1080.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 64.76 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Duran™ Glasspiralkondensatorer lavet af DURAN™ rør.
  • Duran™ Glas
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12593 og udover DIN
Oversigt Køleoverflade: 400 cm 2
Til brug med (applikation) Til kondensering af dampe
Længde (metrisk) jakke 250 mm
Mængde 1 stk.
Standard konusled nr NS 24/29
Materiale Duran Glas
Type Spole kondensator