Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Koniske centrifugerør af glas
Beskrivelse
- Borosilikatglas
- Konisk bund
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D96 |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Form | Cylindrisk |
| Længde (metrisk) | 167 mm |
| Bund form | Konisk |
| Uddannet | Ja |
| Produkttype | Centrifugerør |
| Maks. RCF | 700 x g |