Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glas adapter
Standard konusled nr.:
NS 19
NS 29
NS 35
Beskrivelse
- Duran™ Glas
Tekniske data
Tekniske data
| Keglestørrelse | NS 29/32 |
| Materiale | Duran Glas |
| Produkttype | Adapter |
| Mængde | 1 stk. |
| Standard konusled nr. | NS 29 |