Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ GL 45 skruelågholder til autoklave temperatursonder., GL 45
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
De DURAN™ temperatursondeholder GL 45 består af en rustfri stålholder, der er permanent monteret i en blå DURAN™ polypropylen GL 45 hætte. Holderen accepterer 6,0 mm metaltemperaturmåleprober, der almindeligvis anvendes i laboratorieautoklaver og sterilisatorer. Mange DURAN™ kunder bruger en autoklave til at sterilisere det flydende indhold af DURAN™ originale GL 45 laboratorieflasker. Autoklaver bruger en metaltemperaturmålesonde for at sikre, at den korrekte steriliseringstemperatur er nået. Det er vigtigt, at sondens målespids holdes i den korrekte position under steriliseringen. Ved sterilisering af beholdere med væsker kan det være vanskeligt at sikre, at temperatursonden holdes centralt i beholderen og i den ønskede dybde under hele steriliseringscyklussen. De DURAN™ temperatursondeholder GL 45 tilbyder en enkel og brugervenlig løsning.
- Justerbar ferrule velegnet til 6,0 mm diameter sonder
- Dybden af sonden kan justeres, så den passer til flaskestørrelsen
- Brugbar med DURAN™ originale GL 45 laboratorieflasker (1000 ml eller mindre)
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Rutinemæssige steriliserings-/autoklavecyklusser; Loaded Chamber varmegennemtrængningstest under Performance Qualification (PQ); Ydeevnetest efter autoklavevedligeholdelse eller reparation |
| Materiale | Rustfrit stål (316L), PTFE, Polypropylen |
| Mængde | 1 stk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Halsfinish | 99 mm |
| Diameter (metrisk) | 54 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |