Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Skruetilslutningshætte, GL 45, med 2 eller 3 GL 14 porte, PP
Artikelnummer. p-7189408 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Produkttype:
Stikhætte (2-port)
Stikhætte (3-ports)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10166642
Brand: DWK Life Sciences 1129750
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fleksibel 2 eller 3 port GL 45 skruelåg til tilslutningshættesystem
Fleksibelt modulært GL 45-tilslutningshættesystem, der accepterer fire forskellige stive eller halvstive rørdiametre (1,6 mm; 3,0 mm; 3,2 mm og 6,0 mm). Hættene fås med 2 eller 3 GL 14 gevindporte. De forskellige størrelser indsatser danner en tæt forsegling omkring gennemløbsslangen. Steril trykudligning er mulig ved brug af 0,2 mikron sprøjtefilter. Ubrugte porte kan lukkes af med et rødt GL 14 skruelåg.
  • Stive eller semi-stive rør med forskellige diametre kan accepteres ved at bruge en blå GL 14 åben hætte med en af indsatserne.
  • Fås med 2 eller 3 gevindudtag (porte).
  • Forskellige rørdiametre kan bruges ved at udskifte GL 14-indsatserne.
  • Ved påføring af positivt eller negativt tryk kan væske pumpes ud af eller ind i flasken via skruelåget.
  • Fuldt kompatibel med alle GL 45 gevind og derfor meget alsidig.
  • 1129751 er også fuldt kompatibel med alle GLS 80 tråde og derfor meget alsidig.
Egnet tilbehør:
  • 1129814
  • 1129815
  • 1129816
  • 1129817
  • 1129818
  • 1156292
  • 1137799
  • 1129819
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blue, Gray
Oversigt Skruetilslutningshætte GL 45, PP, 2 porte GL 14
Til brug med (applikation) Steril væskeoverførsel ind og ud af laboratorieflasker; Gasoverførsel ind og ud af laboratorieflasker; Væskeoverførsel mellem laboratorieflasker; Levering af reagenser til instrumenter; Bioreactor levere
Inkluderer GL 14 Insert
Materiale Polypropylen, PTFE, Silikone
Mængde 2/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Produkttype Stikhætte (2-port)