Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Skruetilslutningshætte, GL 45, med 2 eller 3 GL 14 porte, PP
Artikelnummer. 10166642 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Produkttype:
Stikkapsel (2-ports)
Stikkapsel (3-ports)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
10166642 Stikkapsel (2-ports) Pakke med 2
10474073 Stikkapsel (3-ports) Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10166642 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 1129750
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fleksibel 2 eller 3 port GL 45 skruelåg til tilslutningshættesystem
Fleksibelt modulært GL 45-tilslutningshættesystem, der accepterer fire forskellige stive eller halvstive rørdiametre (1,6 mm; 3,0 mm; 3,2 mm og 6,0 mm). Hættene fås med 2 eller 3 GL 14 gevindporte. De forskellige størrelser indsatser danner en tæt forsegling omkring gennemløbsslangen. Steril trykudligning er mulig ved brug af 0,2 mikron sprøjtefilter. Ubrugte porte kan lukkes af med et rødt GL 14 skruelåg.
  • Stive eller semi-stive rør med forskellige diametre kan accepteres ved at bruge en blå GL 14 åben hætte med en af indsatserne.
  • Fås med 2 eller 3 gevindudtag (porte).
  • Forskellige rørdiametre kan bruges ved at udskifte GL 14-indsatserne.
  • Ved påføring af positivt eller negativt tryk kan væske pumpes ud af eller ind i flasken via skruelåget.
  • Fuldt kompatibel med alle GL 45 gevind og derfor meget alsidig.
  • 1129751 er også fuldt kompatibel med alle GLS 80 tråde og derfor meget alsidig.
Egnet tilbehør:
  • 1129814
  • 1129815
  • 1129816
  • 1129817
  • 1129818
  • 1156292
  • 1137799
  • 1129819
Spezifikation
Farve Blå, Grå
Oversigt Skruetilslutningshætte GL 45, PP, 2 porte GL 14
Til brug med (applikation) Steril væskeoverførsel ind og ud af laboratorieflasker; Gasoverførsel ind og ud af laboratorieflasker; Væskeoverførsel mellem laboratorieflasker; Levering af reagenser til instrumenter; Bioreactor levere
Inkluderer GL 14 Insert
Materiale Polypropylen, PTFE, Silikone
Mængde 2/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Stikkapsel (2-ports)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.