Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Bottle Carrying System for DURAN™ GL-45 Laboratory Bottles
Artikelnummer. p-7189427 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Holder:
Flaske (10 L)
Flaske (2 L)
Flaske (20 l)
Flaske (5 L)
Farve:
Blå
Gul
Lilla
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15816931
Brand: DWK Life Sciences™ 292806304
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til nem og sikker transport og hældning af GL 45 laboratorieglasflasker.
Det nye modulære flaskebæresystem passer til standard laboratorieflasker, der har en GL 45-halsfinish og er kompatibel med fire flaskestørrelser: 2, 5, 10 og 20 liter. Den er ergonomisk designet og tilbyder sundheds- og sikkerhedsfordele for brugeren og tillader nem og sikker transport af flasker rundt i laboratoriet eller produktionsanlægget. Det gør det mere behageligt og sikkert at hælde væsker fra de større flasker. Alle materialer er fuldt autoklaverbare. Kraven kan kun fjernes ved at skære - så fastgørelsen er 100 % sikker i brug.
  • Det ergonomiske design giver sundheds- og sikkerhedsfordele og muliggør nem og sikker transport af flasker
  • Det gør det mere behageligt og sikrere at hælde væsker fra større flasker
  • Kraven kan kun tages af ved at klippe, hvad der gør tilbehøret 100 % sikkert i brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Holder Flaske (2 L)
Materiale Silikonegummi, polypropylen, syntetisk gummi, Polypropylen, Nylon, Syntetisk gummi
Til brug med (applikation) Sikker transport af laboratorieflasker og indhold; Dekantering af væsker
Mængde 1 stk.
Størrelse GL 45
Diameter (metrisk) Udvendig 136 mm