Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Bottle Carrying System for DURAN™ GL-45 Laboratory Bottles
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Det nye modulære flaskebæresystem passer til standard laboratorieflasker, der har en GL 45-halsfinish og er kompatibel med fire flaskestørrelser: 2, 5, 10 og 20 liter. Den er ergonomisk designet og tilbyder sundheds- og sikkerhedsfordele for brugeren og tillader nem og sikker transport af flasker rundt i laboratoriet eller produktionsanlægget. Det gør det mere behageligt og sikkert at hælde væsker fra de større flasker. Alle materialer er fuldt autoklaverbare. Kraven kan kun fjernes ved at skære - så fastgørelsen er 100 % sikker i brug.
- Det ergonomiske design giver sundheds- og sikkerhedsfordele og muliggør nem og sikker transport af flasker
- Det gør det mere behageligt og sikrere at hælde væsker fra større flasker
- Kraven kan kun tages af ved at klippe, hvad der gør tilbehøret 100 % sikkert i brug
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Rød |
| Holder | Flaske (2 L) |
| Materiale | Silikonegummi, polypropylen, syntetisk gummi, Polypropylen, Nylon, Syntetisk gummi |
| Til brug med (applikation) | Sikker transport af laboratorieflasker og indhold; Dekantering af væsker |
| Mængde | 1 stk. |
| Størrelse | GL 45 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 136 mm |