Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Bottle Carrying System for DURAN™ GL-45 Laboratory Bottles
Artikelnummer. 15826931 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Holder:
Flaske (10 L)
Flaske (2 L)
Flaske (20 l)
Flaske (5 L)
Farve:
Blå
Gul
Lilla
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Farve Pakningsstørrelse
15826931 Flaske (5 L) Gul Hver
15816931 Flaske (2 L) Gul Hver
15856931 Flaske (2 L) Rød Hver
15866931 Flaske (2 L) Lilla Hver
15876931 Flaske (2 L) Blå Hver
15836931 Flaske (10 L) Gul Hver
15846931 Flaske (20 l) Gul Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15826931 Leverandør DWK Life Sciences™ Leverandørnr. 292807309
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Til nem og sikker transport og hældning af GL 45 laboratorieglasflasker.
Det nye modulære flaskebæresystem passer til standard laboratorieflasker, der har en GL 45-halsfinish og er kompatibel med fire flaskestørrelser: 2, 5, 10 og 20 liter. Den er ergonomisk designet og tilbyder sundheds- og sikkerhedsfordele for brugeren og tillader nem og sikker transport af flasker rundt i laboratoriet eller produktionsanlægget. Det gør det mere behageligt og sikkert at hælde væsker fra de større flasker. Alle materialer er fuldt autoklaverbare. Kraven kan kun fjernes ved at skære - så fastgørelsen er 100 % sikker i brug.
  • Det ergonomiske design giver sundheds- og sikkerhedsfordele og muliggør nem og sikker transport af flasker
  • Det gør det mere behageligt og sikrere at hælde væsker fra større flasker
  • Kraven kan kun tages af ved at klippe, hvad der gør tilbehøret 100 % sikkert i brug
  • Leveres uden glasflaske
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Holder Flaske (5 L)
Materiale Silikonegummi, Polypropylen, Syntetisk gummi
Til brug med (applikation) Sikker transport af laboratorieflasker; Dekantering af væsker
Mængde 1 stk.
Størrelse GL 45
Diameter (metrisk) Udvendig 194 mm