Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ GL 45 flaske
Artikelnummer. 16631076 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16631076 2000 mL
1 options
Artikelnummer. 16631076 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 219900701
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til opbevaring og levering af højtydende væskekromatografi (HPLC) mobile faser og opløsningsmidler
  • Ideel til opbevaring og levering af højtydende væskekromatografi (HPLC) mobile faser og opløsningsmidler.
  • Forøgelse af antallet af GL 45 indløb på flaskerne tilføjer bekvemmelighed: En ekstra sidehals gør det muligt at tilføje yderligere opløsningsmiddel uden at forstyrre hovedindføringshætten.
  • Bekvem– Sidehalsen tillader påfyldning af opløsningsmiddel uden at fjerne hovedindføringshætten
  • sikrere– Flasker med låg reducerer risikoen for udslip og spild af flygtige organiske forbindelser (VOC).
  • Kompatibel - GL 45 gevind passer til standard HPLC tilslutningshætter
  • Fremstillet af det valgte materiale til HPLC-opløsningsmiddelflasker: borosilikat 3.3-glas med en meget lav profil for ekstraherbare uorganiske ioner
  • Klar DURAN™ er et borosilikatglas type 3.3 som specificeret af den internationale standard ISO 3585, og er klassificeret som et ''Type I, Klasse A lavekspansionsborosilikatglas'' som defineret af ASTM-E438-1992
  • Nyttig 2 liters kapacitet
  • Retrace Code, og certifikat for fremstillingsparti sporbarhed
  • Holdbar hvid emalje volumen gradueringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Rengøringsprocedure Laboratorievasker kompatibel
Farve Klar
Diameter (metrisk) Indvendig hals 30 mm
Til brug med (applikation) Mobilfasebeholdere til HPLC, reagensforsyning til væskehåndteringssystemer og analysatorer
Inkluderer GL 45 Sidehals, To GL 45 indløb
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Maks. Temperatur (metrisk) 500 °C
Mængde 1
Skrue farve Blå
Skrue materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Vægt (metrisk) 950 g
Bredde (metrisk) 136 mm
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Lukningsfarve Blå
Gradueringer 400 til 1800
Nominel kapacitet 2000 mL
Certificeringer/compliance DIN ISO 3585, Glas Type I i henhold til kravene i den nuværende farmakopé i USA USP < 660> Beholdere - glas, europæisk farmakopé EP (3.2.1) Glasbeholdere til farmaceutisk brug, japansk farmakopé JP< 7.01> Test for glasbeholdere til injektion, Dette batchcertifikat bekræfter det ASTM Klasse A fejlgrænser krævet af USP er opfyldt. Certifikatet registrerer middelværdien, standardafvigelsen for partiet og udstedelsesdatoen.
Lukning inkluderet Ja
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 265.5 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 136 mm
Lukketype Skruelåg