Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ GL 45 Aluminiumsskruelukning, Sølv
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Produkttype:
Skruelåg
Åben topskruehætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Aluminium er et alternativt materiale til den plast, der bruges i de fleste skruelukninger til laboratorieflasker. Hættene fås som en lukket hætte med en højtemperatur PTFE-belagt hætte, eller som en åben hætte til brug med skillevæg eller prop. Metallukninger tilbyder en bred vifte af temperaturtolerancer og har en høj mekanisk styrke. Aluminium tilbyder overlegne barrierekvaliteter, der beskytter mod lys, fugt, ilt og andre gasser.
- Fri for kulbrintebaseret plast, blødgørere, phthalater mv.
- Høj temperatur brug op til +260° C til depyrogensering eller varmluftsterilisering
- Praktisk: Tråd passer til alle DURAN™ GL 45 glasflasker fra 100 ml til 20 liter
- Sikker tætning med USP Klasse VI PTFE belagt silikone hætteforing
- Cap liner leveres umonteret for nem behandling og kan udskiftes
- Praktisk åbning og genlukning, da riflingen giver ekstra greb til våde eller behandskede hænder
- Beskyttelse: Elektrisk ledende materiale– ESD-dissipation
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sølv |
| Til brug med (applikation) | Et alternativ til plastikskruelåg til laboratorieflasker; Højtemperaturbehandling og applikationer; Lav temperatur / kryogen prøveopbevaring; Pharma API og opbevaring af følsomt materiale |
| Materiale | Aluminium |
| Mængde | 10/Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Liner materiale | PTFE-belagt silikone |
| Højde (metrisk) | 25 mm |
| Produkttype | Åben topskruehætte |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |