Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ GL 45 Aluminiumsskruelukning, Sølv
Artikelnummer. 16678442 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Produkttype:
Skruelåg
Åben topskruehætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 16678442
Brand: DWK Life Sciences 292490103
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Aluminium GL 45 hætter fås som en lukket hætte med en PTFE-belagt hætte, eller som en åben GL 45 hætte til brug med septum eller prop.
Aluminium er et alternativt materiale til den plast, der bruges i de fleste skruelukninger til laboratorieflasker. Hættene fås som en lukket hætte med en højtemperatur PTFE-belagt hætte, eller som en åben hætte til brug med skillevæg eller prop. Metallukninger tilbyder en bred vifte af temperaturtolerancer og har en høj mekanisk styrke. Aluminium tilbyder overlegne barrierekvaliteter, der beskytter mod lys, fugt, ilt og andre gasser.
  • Fri for kulbrintebaseret plast, blødgørere, phthalater mv.
  • Høj temperatur brug op til +260° C til depyrogensering eller varmluftsterilisering
  • Praktisk: Tråd passer til alle DURAN™ GL 45 glasflasker fra 100 ml til 20 liter
  • Sikker tætning med USP Klasse VI PTFE belagt silikone hætteforing
  • Cap liner leveres umonteret for nem behandling og kan udskiftes
  • Praktisk åbning og genlukning, da riflingen giver ekstra greb til våde eller behandskede hænder
  • Beskyttelse: Elektrisk ledende materiale– ESD-dissipation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sølv
Til brug med (applikation) Et alternativ til plastikskruelåg til laboratorieflasker; Højtemperaturbehandling og applikationer; Lav temperatur / kryogen prøveopbevaring; Pharma API og opbevaring af følsomt materiale
Materiale Aluminium
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Liner materiale PTFE-belagt silikone
Højde (metrisk) 25 mm
Produkttype Skruelåg
Diameter (metrisk) 50 mm