Beskrivelse
- Trykudligningssæt til 80 fireports (GL 18 gevind) skruedæks-forbindelsessystemet GLS
- Muliggør steril trykudligning gennem et membranfilter
- Understøtter sikker overførsel af flydende medier i et lukket og sterilt system, hvilket reducerer fordampning
- Kompatibel med fem slangediametre: 3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm og 12,0 mm
- Ubrugte porte kan udstyres med en GL 18 blind cap
- Central NS 29/32 jordsamlingsfitting til tæt lukning
- Fleksibelt modulært system konstrueret af PP og PTFE
- Kompatibel med alle GLS 80 gevind til alsidig brug med DURAN laboratorie- og medieflasker
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Oversigt | Trykudligningshættesæt til 4-ports, GL 18 |
| Til brug med (applikation) | Væskeoverførsel; Tilførsel af væske til bioreaktorer; Levering af reagenser til instrumenter; Foto-bioreaktor |
| Materiale | Polypropylen, PTFE |
| Mængde | 1 stk. |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Trådstørrelse (metrisk) | 16 mm |
| Halsfinish | 16 mm |
| Diameter (metrisk) | 87 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vis mere |