Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Gasvaskeflaske, hoved af Drechsel-typen
Gasvaskeflasker bruges til rensning af gasser på grund af gennemstrømning gennem en passende væske.
635.00 DKK - 922.00 DKK
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Type Størrelse (metrisk) Beslag 9 mm
Porøsitet 1
Standard konusled Gevindstørrelse GL 45
Diameter (metrisk) indvendig slange 9 mm
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Inkluderer Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Inkluderer Pris Antal & tilgængelighed  
10695591
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning Kampagnedetaljer
DWK Life Sciences
257040101
Med filterskive
922.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-09-2025
Læg i indkøbskurv
10238490
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
DWK Life Sciences
247130008
Uden filterskive
635.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Til gasfiltrering og rensning kræves gasvaskeflasker, som består af et gasfordelingsrør, en passende flaske og en gasudløbsåbning. I denne testopstilling tvinges gassen til at strømme gennem en væske, før den frigives. Gasfordelingsrøret er nedsænket i væsken til dette formål, gassen forstyrrer det, og urenheder af gassen er bundet i væsken. Gassen renses eller vaskes så at sige. En filterskive i gasfordelingsrøret skaber luftbobler, der er så små som muligt og dermed danner et så stort kontaktareal som muligt.
  • Drechsel type hoved
  • Med skrueforbindelsessystem
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
  • Enkelte dele kan også bestilles separat
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
Tekniske data
Tekniske data
500 mL
1
9 mm
1 hver
Størrelse (metrisk) Beslag 9 mm
Gevindstørrelse GL 45
Rensning (vask) af gasser med opløsningsmidler; Rensning af gasblandinger; Med skruegevind til hurtig udskiftning af de væskeholdige flasker; Filtrering
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences DURAN™ Gasvaskeflaske, hoved af Drechsel-typen