Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Gasvaskeflaske, kun flaske
Artikelnummer. 10160391 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10160391 100 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10160391 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 257520107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00 DKK
    1204.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 175.34 DKK
    12% Slukket
På lager
Gasvaskeflasker bruges til rensning af gasser på grund af gennemstrømning gennem en passende væske.
Til gasfiltrering og rensning kræves gasvaskeflasker, som består af et gasfordelingsrør, en passende flaske og en gasudløbsåbning. I denne testopstilling tvinges gassen til at strømme gennem en væske, før den frigives. Gasfordelingsrøret er nedsænket i væsken til dette formål, gassen forstyrrer det, og urenheder af gassen er bundet i væsken. Gassen renses eller vaskes så at sige. En filterskive i gasfordelingsrøret skaber luftbobler, der er så små som muligt og dermed danner et så stort kontaktareal som muligt.
  • Hoved med filterskive
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Type Gasvaskeflaske, hoved med frittet skive (250 ml)
Porøsitet 1
Diameter (metrisk) indvendig slange 10 mm
Til brug med (applikation) Rensning (vask) af gasser med opløsningsmidler; Rensning af gasblandinger; Standard jordforbindelsen forhindrer gassen i at undslippe ved samlingspunktet; Filtrering
Mængde 1 hver