Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Gasprøvetagningsrør
Artikelnummer. 10796981
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
150 ml
350 ml
500 ml
1000 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10796981 350 ml
10737181 1000 ml
10221851 150 ml
10057970 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10796981 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05680152
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    756.00 DKK
    564.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 191.43 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 350 ml
Materiale Duran Glas
Type Gasprøvetagningsrør
Inkluderer Dyse GL14 Gevind og septa
Certificeringer/compliance DIN 12473-1
Mængde Pakke m. 1 stk.