Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Gasprøvetagningsrør
Kapacitet (metrisk):
150 ml
350 ml
500 ml
1000 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 150 ml |
| Materiale | Duran Glas |
| Type | Gasprøvetagningsrør |
| Certificeringer/compliance | DIN 12473-1 |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |