Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Gas distributionsrør
Artikelnummer. 15242059 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Porøsitet:
0
1
2
Diameter (metrisk) Udvendig:
9 mm
11 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porøsitet Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
15242059 1 11 mm Pakke med 5
15212059 0 9 mm Pakke med 5
15222059 1 9 mm Pakke med 5
15232059 2 9 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15242059 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 258562106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2441.25 DKK
    2145.54 DKK / Pakke med 5
    Spare 295.71 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Gas indføres i en væske via gasfordelingsrøret til rensning. Den smeltede glasfilterplade producerer så små gasbobler som muligt og dermed en stor kontaktflade med væsken.
Til gasfiltrering og rensning kræves gasvaskeflasker, som består af et gasfordelingsrør, en passende flaske og en gasudløbsåbning. I denne testopstilling tvinges gassen til at strømme gennem en væske, før den frigives. Gasfordelingsrøret er nedsænket i væsken til dette formål, gassen forstyrrer det, og urenheder af gassen er bundet i væsken. Gassen renses eller vaskes så at sige. En filterskive i gasfordelingsrøret skaber luftbobler, der er så små som muligt og dermed danner et så stort kontaktareal som muligt.
  • Den indførte gasstrøm opdeles i små bobler ved hjælp af et indbygget glasfordelingsrør
  • Større kontaktflade på grund af små bobler i gasstrømmen
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Type Centermonteret filterskål
Porøsitet 1
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Til brug med (applikation) Reaktioner mellem gasser og væsker; Rensning af gasblandinger; Filtrering; Udgave med side- eller centralmonteret filterkop fås
Mængde 5/Pk.