Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Gas distributionsrør
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Til gasfiltrering og rensning kræves gasvaskeflasker, som består af et gasfordelingsrør, en passende flaske og en gasudløbsåbning. I denne testopstilling tvinges gassen til at strømme gennem en væske, før den frigives. Gasfordelingsrøret er nedsænket i væsken til dette formål, gassen forstyrrer det, og urenheder af gassen er bundet i væsken. Gassen renses eller vaskes så at sige. En filterskive i gasfordelingsrøret skaber luftbobler, der er så små som muligt og dermed danner et så stort kontaktareal som muligt.
- Den indførte gasstrøm opdeles i små bobler ved hjælp af et indbygget glasfordelingsrør
- Større kontaktflade på grund af små bobler i gasstrømmen
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Type | Centermonteret filterskål |
| Porøsitet | 1 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9 mm |
| Til brug med (applikation) | Reaktioner mellem gasser og væsker; Rensning af gasblandinger; Filtrering; Udgave med side- eller centralmonteret filterkop fås |
| Mængde | 5/Pk. |