Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Gas distributionsrør
Artikelnummer. 15212059 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Porøsitet:
0
1
2
Diameter (metrisk) Udvendig:
9 mm
11 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porøsitet Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
15212059 0 9 mm Pakke med 5
15222059 1 9 mm Pakke med 5
15232059 2 9 mm Pakke med 5
15242059 1 11 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15212059 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 258561007
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gas indføres i en væske via gasfordelingsrøret til rensning. Den smeltede glasfilterplade producerer så små gasbobler som muligt og dermed en stor kontaktflade med væsken.
Til gasfiltrering og rensning kræves gasvaskeflasker, som består af et gasfordelingsrør, en passende flaske og en gasudløbsåbning. I denne testopstilling tvinges gassen til at strømme gennem en væske, før den frigives. Gasfordelingsrøret er nedsænket i væsken til dette formål, gassen forstyrrer det, og urenheder af gassen er bundet i væsken. Gassen renses eller vaskes så at sige. En filterskive i gasfordelingsrøret skaber luftbobler, der er så små som muligt og dermed danner et så stort kontaktareal som muligt.
  • Den indførte gasstrøm opdeles i små bobler ved hjælp af et indbygget glasfordelingsrør
  • Større kontaktflade på grund af små bobler i gasstrømmen
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Type Centermonteret filterskål
Porøsitet 0
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Til brug med (applikation) Reaktioner mellem gasser og væsker; Rensning af gasblandinger; Filtrering; Udgave med side- eller centralmonteret filterkop fås
Mængde 5/Pk.