Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Tragt, med kort stilk
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
35 mm
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Overførsel af væsker og faste stoffer er en almindelig arbejdsmetode. I denne aktivitet bruges tragten, som på grund af sin form kan absorbere en relativt stor mængde væske eller fast stof og overføre det gennem en indsnævring til et kar med en lille åbning. Tragter fås i forskellige størrelser og designs, udvalgt efter deres anvendelse.
- Med kort stilk
- På grund af sin form er den velegnet til væske-fast filtrering ved hjælp af et filterpapir
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 100 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Dekantering og filtrering af væsker; Spild af stoffer undgås; Filtrering |
| Mængde | 10/Pk. |