Beskrivelse
Overførsel af væsker og faste stoffer er en almindelig arbejdsmetode. I denne aktivitet bruges tragten, som på grund af sin form kan absorbere en relativt stor mængde væske eller fast stof og overføre det gennem en indsnævring til et kar med en lille åbning. Tragter fås i forskellige størrelser og designs, udvalgt efter deres anvendelse.
- Med kort stilk
- På grund af sin form er den velegnet til væske-fast filtrering ved hjælp af et filterpapir
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 70 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Dekantering og filtrering af væsker; Spild af stoffer undgås; Filtrering |
| Mængde | 10/Pk. |
| Produkttype | Ikke-DIN/ISO størrelse |