Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Tragt, med kort stilk
Artikelnummer. 11736153 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
35 mm
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Pakningsstørrelse
11736153 45 mm Pakke med 10
11772352 55 mm Pakke med 10
11782352 80 mm Pakke med 10
11792352 100 mm Pakke med 10
11702362 150 mm Pakke med 10
10455651 200 mm Hver
10323721 300 mm Hver
11746153 70 mm Pakke med 10
13197164 35 mm Pakke med 10
11756153 120 mm Pakke med 10
10758551 180 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11736153 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 213512805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 DKK
    908.24 DKK / Pakke med 10
    Spare 131.76 DKK
    12% Slukket
På lager
En tragt muliggør en ren overførsel og filtrering af væsker.
Overførsel af væsker og faste stoffer er en almindelig arbejdsmetode. I denne aktivitet bruges tragten, som på grund af sin form kan absorbere en relativt stor mængde væske eller fast stof og overføre det gennem en indsnævring til et kar med en lille åbning. Tragter fås i forskellige størrelser og designs, udvalgt efter deres anvendelse.
  • Med kort stilk
  • På grund af sin form er den velegnet til væske-fast filtrering ved hjælp af et filterpapir
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 45 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Dekantering og filtrering af væsker; Spild af stoffer undgås; Filtrering
Mængde 10/Pk.
Produkttype Ikke-DIN/ISO størrelse