Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Tragt, med kort stilk
Artikelnummer. 10758551 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
35 mm
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Pakningsstørrelse
10758551 180 mm Hver
11772352 55 mm Pakke med 10
11782352 80 mm Pakke med 10
11792352 100 mm Pakke med 10
11702362 150 mm Pakke med 10
10455651 200 mm Hver
10323721 300 mm Hver
11736153 45 mm Pakke med 10
11746153 70 mm Pakke med 10
13197164 35 mm Pakke med 10
11756153 120 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10758551 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 213515905
En tragt muliggør en ren overførsel og filtrering af væsker.
Overførsel af væsker og faste stoffer er en almindelig arbejdsmetode. I denne aktivitet bruges tragten, som på grund af sin form kan absorbere en relativt stor mængde væske eller fast stof og overføre det gennem en indsnævring til et kar med en lille åbning. Tragter fås i forskellige størrelser og designs, udvalgt efter deres anvendelse.
  • Med kort stilk
  • På grund af sin form er den velegnet til væske-fast filtrering ved hjælp af et filterpapir
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 180 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Dekantering og filtrering af væsker; Spild af stoffer undgås; Filtrering
Mængde 1 stk.
Produkttype Ikke-DIN/ISO størrelse