Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Tragt, ribbet
Artikelnummer. p-7189305 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
70 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11747981
Brand: DWK Life Sciences 213524601
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En tragt muliggør en ren overførsel og filtrering af væsker.
Overførsel af væsker og faste stoffer er en almindelig arbejdsmetode. I denne aktivitet bruges tragten, som på grund af sin form kan absorbere en relativt stor mængde væske eller fast stof og overføre det gennem en indsnævring til et kar med en lille åbning. Tragter fås i forskellige størrelser og designs, udvalgt efter deres anvendelse.
  • En klæbning til en glat glasoverflade og dermed en nedsættelse af filtreringshastigheden forhindres af den ribbede form
  • Den ribbede form er ideel til filtrering med rundt papir
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 100 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Filtrering af væsker; Spild af stoffer undgås; Filtrering
Mængde 10/Pk.