Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Tragt, ribbet
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
70 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Overførsel af væsker og faste stoffer er en almindelig arbejdsmetode. I denne aktivitet bruges tragten, som på grund af sin form kan absorbere en relativt stor mængde væske eller fast stof og overføre det gennem en indsnævring til et kar med en lille åbning. Tragter fås i forskellige størrelser og designs, udvalgt efter deres anvendelse.
- En klæbning til en glat glasoverflade og dermed en nedsættelse af filtreringshastigheden forhindres af den ribbede form
- Den ribbede form er ideel til filtrering med rundt papir
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 200 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Filtrering af væsker; Spild af stoffer undgås; Filtrering |
| Mængde | 1 stk. |