Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Tragt, med lang stilk, Bunsen Tragt
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
55 mm
70 mm
80 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Overførsel af væsker og faste stoffer er en almindelig arbejdsmetode. I denne aktivitet bruges tragten, som på grund af sin form kan absorbere en relativt stor mængde væske eller fast stof og overføre det gennem en indsnævring til et kar med en lille åbning. Tragter fås i forskellige størrelser og designs, udvalgt efter deres anvendelse.
- Med lang stilk
- Bunsen tragt
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 80 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Dekantering og filtrering af væsker med forskellige densiteter; Spild af stoffer undgås; Filtrering |
| Mængde | 10/Pk. |
| Produkttype | Ikke-DIN/ISO størrelse |