Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Tragt, med lang stilk, Bunsen Tragt
Artikelnummer. 11766173 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
55 mm
70 mm
80 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11766173
Brand: DWK Life Sciences 213533803
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En tragt muliggør en ren dekantering og filtrering af væsker. Derudover har Bunsen-tragten et langt håndtag.
Overførsel af væsker og faste stoffer er en almindelig arbejdsmetode. I denne aktivitet bruges tragten, som på grund af sin form kan absorbere en relativt stor mængde væske eller fast stof og overføre det gennem en indsnævring til et kar med en lille åbning. Tragter fås i forskellige størrelser og designs, udvalgt efter deres anvendelse.
  • Med lang stilk
  • Bunsen tragt
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 70 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Dekantering og filtrering af væsker med forskellige densiteter; Spild af stoffer undgås; Filtrering
Mængde 10/Pk.
Produkttype Ikke-DIN/ISO størrelse