Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Tragtadapter
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
27 mm
34 mm
41 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
En af de vigtigste adskillelsesmetoder i laboratoriemiljøet er filtrering, som bruges til at adskille eller rense forskellige medier. Til denne arbejdsmetode kræves filtre, som vælges efter applikationen med hensyn til størrelse og porøsitet. Filterdigler uden stilke kan forlænges med filterdigeladapteren. Den integrerede udløbsstamme tillader en ren påfyldning af filtratet i filtreringskolben.
- Forlænger med integreret håndtag til modtagelse af filterdiglen
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 41 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Adskillelse af filtratet til dets videre behandling; Kvalitativ uorganisk analyse og præparativ kemi; Filtrering ved reduceret tryk; Filtrering; Matchende gummiadapter fås |
| Mængde | 10/Pk. |