Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Fire-halset rundbundet kolber med parallelle sidehalse
Description
- Acc. til DIN 12392
- Koniske jordforbindelser
- Med inskriptionslabel
- Hals på 90° vinkel
- Fås i en række kapaciteter
Spécification
Spécification
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Sokkelled | 29/32 NS Sidehals, 29/32 NS Centerhals |
| Bund form | Rund |