Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Firehalset rundbundet kolbe
Artikelnummer. 10728461
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Artikelnummer. 10728461
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03344458
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt lavet til reaktioner og kan bruges til at lave opløsninger eller holde, indeholde og opsamle kemikalier. Lenz Laborglasinstrumente™ Rundbunds fire-halsede kolber er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glas.
  • Acc. til DIN 12392
  • Med koniske sidesamlinger
  • 3 parallelle sidehalse på 90° vinkel
  • Med inskriptionslabel
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12392
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Hals stil Firehalset
nr. pr. sag 1 hver
Standard konusled NS 29/32
Bund form Rund
Diameter (metrisk) Udvendig 105 mm