Beskrivelse
- Blødt fleksibelt EPDM-gummi danner en lufttæt forsegling
- EPDM sikrer en lufttæt forsegling med flaske
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 40 mm ringpakning til GL45 multifunktionshætter. Cirkulære EPDM-tætninger 1,5 mm tykke med 40 mm ydre og 29 mm indvendig diameter. |
| Til brug med (applikation) | Steril væskeoverførsel ind og ud af laboratorieflasker; Gasoverførsel ind og ud af laboratorieflasker; Væskeoverførsel mellem laboratorieflasker; Levering af reagenser til instrumenter |
| Ledstørrelse | GL 45 |
| Mængde | 5/Pk. |
| Materiale | EPDM |