Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Flad flange rundbundet kolbe, flange med rille, til vakuumbrug
Artikelnummer. 10642771 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10.000 ml
20.000 ml
2000 ml
4000 ml
6000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10642771 2000 ml Hver
10008180 4000 ml Hver
10425221 10.000 ml Hver
12779656 6000 ml Hver
10474871 20.000 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10642771 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 243956303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1839.07 DKK
    1328.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 510.13 DKK
    27% Slukket
På lager
Den nederste del af en flad flange rundbundet kolbe har en rundbundet form og sin egen til forberedende arbejde med faste og tyktflydende stoffer. Arbejde under tryk eller vakuum er muligt.
Flade flangebeholdere er reaktionsbeholdere med stort volumen, der betragtes som et alternativ til de runde kolber og består af en bunddel og et låg. Disse to dele holdes sammen ved hjælp af en klemring. En tætning eller slibefedt forhindrer slibefladerne i at vippe. Fladflangebeholderen kan kombineres med andre komponenter (f.eks. faldtragte, røreaksler, ...) ved hjælp af forskellige standardslebne samlinger i låget. Flade flangebeholdere er velegnede til forberedende arbejde såsom generelle reaktioner, destillationer, fordampning og tørring af faste og viskøse stoffer. På grund af deres vægge er flade flangebeholdere velegnede til sikkert arbejde under tryk og vakuum.
  • Flange med rille: En tætningsring (O-ring) kan indsættes i rillen, ved hjælp af hvilken beholderen lukkes ordentligt
  • Tryk- og vakuumbestandig på grund af geometrien og solid vægtykkelse
  • Brug op til det teknisk størst mulige vakuum og dermed maksimal sikkerhed for brugeren (overhold sikkerhedsanvisningerne)
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Spezifikation
Oversigt Maks. Tryk 1 bar
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Kemisk og termisk krævende processer; Sikkert arbejde under tryk eller vakuum; Ved den maksimale brugstemperatur på °250 C og det maksimale driftstryk må temperaturforskellen i glasvæggen på de flade flangereaktionsbeholdere ikke overstige 30 °C
nr. pr. pakke 1/Pk.
Produkttype DN 100
Temperaturområde (metrisk) 250 °C
Autoklaverbar Autoklaverbar
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.