Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Flad flangereaktionsbeholder, flange med rille
Artikelnummer. 10444861 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10.000 ml
100 ml
1000 ml
2000 ml
250 ml
4000 ml
500 ml
6000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10444861 500 ml Hver
10211861 100 ml Hver
10737951 1000 ml Hver
10383931 2000 ml Hver
10212191 4000 ml Hver
10434861 250 ml Hver
10778331 6000 ml Hver
10140011 10.000 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10444861 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 243904409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.85 DKK
    475.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 67.76 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Flade flangebeholdere er velegnede til forberedelsesarbejde, der involverer faste og viskøse stoffer. Arbejde under tryk eller vakuum er muligt.
Flade flangebeholdere er reaktionsbeholdere med stort volumen, der betragtes som et alternativ til de runde kolber og består af en bunddel og et låg. Disse to dele holdes sammen ved hjælp af en klemring. En tætning eller slibefedt forhindrer slibefladerne i at vippe. Fladflangebeholderen kan kombineres med andre komponenter (f.eks. faldtragte, røreaksler, ...) ved hjælp af forskellige standardslebne samlinger i låget. Flade flangebeholdere er velegnede til forberedende arbejde såsom generelle reaktioner, destillationer, fordampning og tørring af faste og viskøse stoffer. På grund af deres vægge er flade flangebeholdere velegnede til sikkert arbejde under tryk og vakuum.
  • Flange med rille: En tætningsring (O-ring) kan indsættes i rillen, ved hjælp af hvilken beholderen lukkes ordentligt
  • Tryk- og vakuumbestandig på grund af geometrien og solid vægtykkelse
  • Brug op til det teknisk størst mulige vakuum og dermed maksimal sikkerhed for brugeren (overhold sikkerhedsanvisningerne)
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
  • Kar op til og med 1000 ml kapacitet er cylindriske hele vejen igennem, større kar har en rundbundet form
Tekniske data
Oversigt Maks. Tryk 1,5 bar
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Kemisk og termisk krævende processer; Sikkert arbejde under tryk eller vakuum; Beholdere har en cylindrisk form, fra en størrelse på 2000 ml er de kolbeformet
nr. pr. pakke 1/Pk.
Produkttype DN 100
Form Cylindrisk