Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Flad flangereaktionsbeholder, flange med rille
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Flade flangebeholdere er reaktionsbeholdere med stort volumen, der betragtes som et alternativ til de runde kolber og består af en bunddel og et låg. Disse to dele holdes sammen ved hjælp af en klemring. En tætning eller slibefedt forhindrer slibefladerne i at vippe. Fladflangebeholderen kan kombineres med andre komponenter (f.eks. faldtragte, røreaksler, ...) ved hjælp af forskellige standardslebne samlinger i låget. Flade flangebeholdere er velegnede til forberedende arbejde såsom generelle reaktioner, destillationer, fordampning og tørring af faste og viskøse stoffer. På grund af deres vægge er flade flangebeholdere velegnede til sikkert arbejde under tryk og vakuum.
- Flange med rille: En tætningsring (O-ring) kan indsættes i rillen, ved hjælp af hvilken beholderen lukkes ordentligt
- Tryk- og vakuumbestandig på grund af geometrien og solid vægtykkelse
- Brug op til det teknisk størst mulige vakuum og dermed maksimal sikkerhed for brugeren (overhold sikkerhedsanvisningerne)
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
- Kar op til og med 1000 ml kapacitet er cylindriske hele vejen igennem, større kar har en rundbundet form
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Maks. Tryk 1,5 bar |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 ml |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Kemisk og termisk krævende processer; Sikkert arbejde under tryk eller vakuum; Beholdere har en cylindrisk form, fra en størrelse på 2000 ml er de kolbeformet |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Produkttype | DN 100 |
| Form | Kolbe formet |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |