Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Flade flangelåg med tre vinklet sidehals og en lodret sidehals
Højde (metrisk):
95mm
125mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Til brug med (udstyr) | Reaktionskar |
| Højde (metrisk) | 125mm |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Produkttype | Fladt flange låg |
| Lukketype | Flange låg |