Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Fladt flangelåg, med midterhals
Artikelnummer. 10465041 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Standard konusled:
NS 29/32
NS 45/40
Oversigt:
DN 100
DN 120
DN 150
DN 200
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10465041
Brand: DWK Life Sciences 243985104
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Låget på en plan ventilatorbeholder er velegnet til lukning, men også til kombination med andre jordforbindelseskomponenter (f.eks. faldtragt, røreaksler osv.) på grund af standard jordfuger.
Flade flangebeholdere er reaktionsbeholdere med stort volumen, der betragtes som et alternativ til de runde kolber og består af en bunddel og et låg. Disse to dele holdes sammen ved hjælp af en klemring. En tætning eller slibefedt forhindrer slibefladerne i at vippe. Fladflangebeholderen kan kombineres med andre komponenter (f.eks. faldtragte, røreaksler, ...) ved hjælp af forskellige standardslebne samlinger i låget. Flade flangebeholdere er velegnede til forberedende arbejde såsom generelle reaktioner, destillationer, fordampning og tørring af faste og viskøse stoffer. På grund af deres vægge er flade flangebeholdere velegnede til sikkert arbejde under tryk og vakuum.
  • Med midterhals NS 29/32 eller NS 45/40
  • Tryk- og vakuumbestandig på grund af vægtykkelsen og geometrien
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt DN 120
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Kemisk og termisk krævende processer; Sikkert arbejde under tryk eller vakuum; Maks. driftstryk ved 250 °C
nr. pr. pakke 1/Pk.
Standard konusled NS 29/32
Temperaturområde (metrisk) 250 °C