Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Fladt flangelåg, med midterhals
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Flade flangebeholdere er reaktionsbeholdere med stort volumen, der betragtes som et alternativ til de runde kolber og består af en bunddel og et låg. Disse to dele holdes sammen ved hjælp af en klemring. En tætning eller slibefedt forhindrer slibefladerne i at vippe. Fladflangebeholderen kan kombineres med andre komponenter (f.eks. faldtragte, røreaksler, ...) ved hjælp af forskellige standardslebne samlinger i låget. Flade flangebeholdere er velegnede til forberedende arbejde såsom generelle reaktioner, destillationer, fordampning og tørring af faste og viskøse stoffer. På grund af deres vægge er flade flangebeholdere velegnede til sikkert arbejde under tryk og vakuum.
- Med midterhals NS 29/32 eller NS 45/40
- Tryk- og vakuumbestandig på grund af vægtykkelsen og geometrien
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | DN 100 |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Kemisk og termisk krævende processer; Sikkert arbejde under tryk eller vakuum; Maks. driftstryk ved 250 °C |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Standard konusled | NS 29/32 |
| Temperaturområde (metrisk) | 250 °C |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |