Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Fladt flangelåg, 4 standardslebne halse, med sidehalse: 3 x NS 29/32 parallel, midterhals: NS 29/32
Artikelnummer. 10557341 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Materiale:
Borosilikatglas (3.3)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10557341 Borosilikatglas (3.3) Hver
1 options
Product Code. 10557341 missing translation for 'mfr' DWK Life Sciences missing translation for 'supplierNo' 243925707
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2615.00 DKK
    2297.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 317.04 DKK
    12% Slukket
På lager
Låget på en plan ventilatorbeholder er velegnet til lukning, men også til kombination med andre jordforbindelseskomponenter (f.eks. faldtragt, røreaksler osv.) på grund af standard jordfuger.
Flade flangebeholdere er reaktionsbeholdere med stort volumen, der betragtes som et alternativ til de runde kolber og består af en bunddel og et låg. Disse to dele holdes sammen ved hjælp af en klemring. En tætning eller slibefedt forhindrer slibefladerne i at vippe. Fladflangebeholderen kan kombineres med andre komponenter (f.eks. faldtragte, røreaksler, ...) ved hjælp af forskellige standardslebne samlinger i låget. Flade flangebeholdere er velegnede til forberedende arbejde såsom generelle reaktioner, destillationer, fordampning og tørring af faste og viskøse stoffer. På grund af deres vægge er flade flangebeholdere velegnede til sikkert arbejde under tryk og vakuum.
  • Med en midterhals: 29/32 og tre sidehalse (standard jord): 3 x 29/32 parallel
  • Tryk- og vakuumbestandig på grund af vægtykkelsen og geometrien
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
Specifications
Oversigt Maks. Tryk 1 bar
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Kemisk og termisk krævende processer; Sikkert arbejde under tryk eller vakuum
Hals stil 3 x NS 29/32 parallel
nr. pr. pakke 1/Pk.
Sokkelled NS 29/32