Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Fladt flangelåg, 4 standardslebne halse, med sidehalse: 2 x NS 29/32 vinklet; 1 x 14/23 parallel,, midterhals: NS 29/32
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Flade flangebeholdere er reaktionsbeholdere med stort volumen, der betragtes som et alternativ til de runde kolber og består af en bunddel og et låg. Disse to dele holdes sammen ved hjælp af en klemring. En tætning eller slibefedt forhindrer slibefladerne i at vippe. Fladflangebeholderen kan kombineres med andre komponenter (f.eks. faldtragte, røreaksler, ...) ved hjælp af forskellige standardslebne samlinger i låget. Flade flangebeholdere er velegnede til forberedende arbejde såsom generelle reaktioner, destillationer, fordampning og tørring af faste og viskøse stoffer. På grund af deres vægge er flade flangebeholdere velegnede til sikkert arbejde under tryk og vakuum.
- Med en midterhals: 29/32 og tre sidehalse (standard jord): 3 x 29/32 parallel
- Tryk- og vakuumbestandig på grund af vægtykkelsen og geometrien
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
Spécification
Spécification
| Oversigt | DN 100 |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Kemisk og termisk krævende processer; Sikkert arbejde under tryk eller vakuum |
| Hals stil | 2 x NS 29/32 vinklet; 1 x NS 14/23 parallel |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Sokkelled | NS 29/32 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.