Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Fladt flangelåg, 4 standardslebne halse, med sidehalse: 2 x NS 29/32 vinklet; 1 x 14/23 parallel,, midterhals: NS 29/32
Artikelnummer. 10749101 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Oversigt:
DN 100
DN 120
DN 150
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
10749101 DN 100 Hver
10211811 DN 150 Hver
10709681 DN 120 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10749101 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 243924702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2457.00 DKK
    2159.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 297.52 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Låget på en plan ventilatorbeholder er velegnet til lukning, men også til kombination med andre jordforbindelseskomponenter (f.eks. faldtragt, røreaksler osv.) på grund af standard jordfuger.
Flade flangebeholdere er reaktionsbeholdere med stort volumen, der betragtes som et alternativ til de runde kolber og består af en bunddel og et låg. Disse to dele holdes sammen ved hjælp af en klemring. En tætning eller slibefedt forhindrer slibefladerne i at vippe. Fladflangebeholderen kan kombineres med andre komponenter (f.eks. faldtragte, røreaksler, ...) ved hjælp af forskellige standardslebne samlinger i låget. Flade flangebeholdere er velegnede til forberedende arbejde såsom generelle reaktioner, destillationer, fordampning og tørring af faste og viskøse stoffer. På grund af deres vægge er flade flangebeholdere velegnede til sikkert arbejde under tryk og vakuum.
  • Med en midterhals: 29/32 og tre sidehalse (standard jord): 3 x 29/32 parallel
  • Tryk- og vakuumbestandig på grund af vægtykkelsen og geometrien
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
Tekniske data
Oversigt DN 100
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Kemisk og termisk krævende processer; Sikkert arbejde under tryk eller vakuum
Hals stil 2 x NS 29/32 vinklet; 1 x NS 14/23 parallel
nr. pr. pakke 1/Pk.
Sokkelled NS 29/32